Fortfahren mit
07-4130
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Ehrlich-Reagens
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
EC Number:
202-819-0
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
606802
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
assay
≥99.0%
availability
available only in Japan
mp
72-75 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
Bildet farbige Kondensationsprodukte (Schiff sche Basen) mit Pyrrolen und primären Aminen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)benzaldehyd
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
327.2 °F - closed cup
flash_point_c
164 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)