Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.17
EC Number:
203-560-6
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1731256
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
JIS special grade
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
120 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
827 °F
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisopropylether
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-20.2 °F - closed cup
flash_point_c
-29 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?