Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.26
EC Number:
204-685-9
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1771533
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
liquid
availability
available only in Japan
bp
245 °C (lit.)
density
0.977 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
InChI key
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?