Fortfahren mit
07-2660
Diethanolamin
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
2,2′-Iminodiethanol, Bis-(2-hydroxyethyl)-amin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HN(CH2CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.14
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
605315
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
vapor density
3.6 (vs air)
vapor pressure
<0.98 atm ( 100 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
689 °F
expl. lim.
10.6 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
pH
11.0-12 (25 °C, 105 g/L)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethanolamin
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Liver,Blood
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
273.2 °F
Flammpunkt (°C)
134 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)