Fortfahren mit
07-0690
D-(+)-Glukose
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Dextrose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
150-152 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glukose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)