Wichtige Dokumente
05-6914
Kaliumcyanid -Lösung
1 mg/mL CN-
Synonym(e):
Potassium cyanide solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
1 mg/mL CN-
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
InChIKey
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?