Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
EC Number:
203-577-9
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
506719
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ first grade
vapor density
3.72 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0%
autoignition temp.
1036 °F
expl. lim.
1.06-1.35 %, 150 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
InChI key
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-Cresol
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?