Wichtige Dokumente
05-4620
Chrom(VI)-oxid
CP
Synonym(e):
Chromsäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
196 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
InChIKey
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)