Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.09
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
105248
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ first grade
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
1.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
autoignition temp.
851 °F
expl. lim.
16 %
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
InChI key
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Vorstufe von γ-Hydroxybuttersäure (GHB), blockiert die Dopaminfreisetzung.
Vorstufe von γ-Hydroxybuttersäure (GHB). Es blockiert die Freisetzung von Dopamin durch die Hemmung der Impulsleitung in dopaminergen Neuronen. Die Vorbehandlung mit γ-Butyrolacton ermöglicht den Nachweis einer autorezeptorvermittelten Dopaminausschüttung.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Butyrolacton
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?