Merck
03-2990
Sigma-Aldrich
Bor Atomspektroskopie-Standard-Konzentrat 1.000 g B
1 mg/mL B, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm B
Synonym(e):
Borsäure -Lösung
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
1 mg/mL B
1000 ppm B
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.440 g/cm3
Eignung
suitable for atomic absorption spectrometry
SMILES String
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChIKey
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)