Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
SbCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.12
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-047-2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
JIS special grade
vapor density
7.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 49 °C)
assay
≥98.0%
form
crystalline powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: antimony
availability
available only in Japan
mp
73.4 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Antimon(III)-chlorid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?