Wichtige Dokumente
01-4800
Ammoniummolybdat Tetrahydrat
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Ammonium-heptamolybdat, Molybdänsäure Ammoniumsalz Tetrahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Assay
≥99.0%
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Verfügbarkeit
available only in Japan
Dichte
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
InChIKey
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?