Fortfahren mit
XTG360-RO
Roche
X-tremeGENE 360 Transfektionsreagenz
Universal polymer reagent for delivering DNA, siRNA, miRNA and CRISPR/RNP to many cell lines
Synonym(e):
Transfektionsreagenz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106502
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
form
liquid (aqueous solution)
packaging
pkg of 0.4 mL (08724105001), pkg of 1.0 mL (08724121001), pkg of 5 × 1.0 mL (08724156001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
transfection: suitable
storage temp.
−20°C
General description
X-tremeGENE 360 Transfektionsreagenz ist ein innovatives Reagenz, das mit DNA und RNA einen Komplex bildet und die Nukleinsäuren in Tier- oder Insektenzellen transportiert. Dank einer verbesserten Nützlichkeit ermöglicht X-tremeGENE 360 eine hocheffiziente Transfektion in mehr Zelltypen mit geringer Zytotoxizität.
Application
X-tremeGENE 360 Transfektionsreagenz ist ein leistungsstarkes Transfektionsreagenz ohne aus Tieren gewonnene Bestandteile.
  • Dieses Produkt wurde für die Transfektion eines breiten Spektrums von eukaryotischen Zellen, von vielen von anderen Reagenzien nicht gut transfizierten Zelllinien und von schwer zu transfizierenden Zelllinien wie K-562 und HepG2 entwickelt.
  • Es kann erfolgreich in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören u.a. die Genexpressionsanalyse unter Verwendung transient transfizierter Zellen, die Erzeugung stabiler Zelllinien, die Expression von siRNA für Gen-Knockdown-Studien und CRISPR-Genom-Editierwerkzeuge.
  • Erzeugt minimale Zytotoxizität oder morphologische Veränderungen, wenn eine ausreichende Zahl von Zellen transfiziert wird; die Notwendigkeit des Medienwechsels nach dem Hinzufügen des Transfektionskomplexes entfällt.
  • Für transiente und stabile Transfektionen geeignet.
  • Gleiche Wirksamkeit mit oder ohne Serum.
Features and Benefits
X-tremeGENE 360 Transfektionsreagenz ist eine leistungsstarke, vielseitige und zuverlässige Lösung für schwer zu transfizierende und gängige Zelltypen. Dank X-tremeGENE 360, einem bewährten und zuverlässigen Reagenz, müssen Forscher bei der Durchführung von Transfektionen nicht mehr spekulieren. Darüber hinaus hat X-tremeGENE 360 die folgenden Eigenschaften:
  • Spitzenleistung in einer breiten Palette von Zelltypen
  • Für mehrere Anwendungen geeignet
  • Effizienter Transport von Plasmid-DNA-, siRNA/miRNA- und CRISPR/Cas9-Komponenten
Physical form
Bereitstellung in 80 % Ethanol und Sterilfiltration durch eine Membran mit 0,2 μm Porengröße. Enthält keine Bestandteile menschlicher oder tierischer Herkunft. Anzahl an Tests: Bei Anwendung des Standardverfahrens reicht 1 mL X-tremeGENE 360 Transfektionsreagenz zur Durchführung von bis zu 10.000 Transfektionen in 96-Well-Platten.
Analysis Note
Jede Charge X-tremeGENE 360 Transfektionsreagenz wird sorgfältig nach etablierten Qualitätsverfahren getestet, um sicherzustellen, dass das Produkt eine einheitliche, spezifikationsgetreue Leistung aufweist. Bei der Qualitätsprüfung werden Zellen mit einer Reportergenvektor-DNA unter Verwendung von X-tremeGENE 360 Transfektionsreagenz (Verhältnis 3:1 μL/μg DNA) transfiziert. Die Aktivität des Reportergens wird mittels Chemilumineszenzdetektion überwacht. Die Gesamtmenge an rekombinantem Protein wird anhand einer Standardkurve pro Well bestimmt, um der Spezifikation zu entsprechen.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Legal Information
X-tremeGENE is a trademark of Roche
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
61.7 °F
flash_point_c
16.5 °C
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Establishment of a Rapid Detection System for ISG20-Dependent SARS-CoV-2 Subreplicon RNA Degradation Induced by Interferon-?
Furutani, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 22 (2021)
Structure of the vasopressin hormone?V2 receptor??-arrestin1 ternary complex
Bous. J, et al.
Science Advances, 8 (2022)
Structure?function?pathogenicity analysis of C-terminal myocilin missense variants based on experiments and 3D models
Zhou, et al.
Frontiers in Genetics, 13 (2022)
Artikel
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
Protokolle
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
X-tremeGENE™ siRNA Transfection Reagent Protocol & Troubleshooting
Protocols for Transfecting Common Cell Lines with X-tremeGENE™ Transfection Reagents
Transient co-transfection of plasmids for cellular studies in protein interaction, transcription factor, and gene knockdown analyses.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics ist der führende Anbieter von Technologien für die Geneditierung und Genstummschaltung wie CRISPR, Cas9, Single Guide-RNA (sgRNA) und Zinkfingernuklease (ZFN).