Produktname
Expand™ Reverse Transkriptase, solution, recombinant, expressed in E. coli (AP401 (k)), sufficient for 20 reactions, sufficient for 100 reactions
recombinant
expressed in E. coli (AP401 (k))
form
solution
usage
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
packaging
pkg of 1,000 U (11785826001 [20 μl])
pkg of 5,000 U (11785834001 [100 μl])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
42-43 °C optimum reaction temp.
technique(s)
RT-PCR: suitable
RT-qPCR: suitable
input
purified RNA
detection method
probe-based
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Reverse-Transkriptase-Enzym für RT-PCR-Reaktionen bis zu 3 kb
Features and Benefits
- Größere Mengen an cDNA-Transkripten in voller Länge und längere Transkripte von bis zu 13,5 kb erzielbar
- Keine RNase-H-Aktivität
- Effiziente Transkription von Gesamt-RNA, mRNA und viraler RNA sowie von RNA mit vielen sekundären Strukturen
- Ideal für den zweistufigen RT-PCR-Assay
- Eine Aufbereitung der cDNA vor der PCR-Reaktion ist nicht notwendig.
General description
Other Notes
Volumenaktivität: 50 U/μl
Packaging
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
In der RT-qPCR oder quantitativen PCR mit reverser Transkription werden die Effekte der reversen Transkription und der quantitativen PCR oder Echtzeit-PCR für die Amplifikation und den Nachweis spezifischer Ziele kombiniert. Die RT-qPCR wird in vielen Anwendungen eingesetzt, darunter die Quantifizierung der Genexpressionsniveaus, die Validierung der RNA-Interferenz (RNAi) und der Nachweis von Krankheitserregern wie Viren.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.