Merck
ZSR240RLTK
Milli-Q
Milli-Q® SR 240L Aufbereitungssystem-Kit
greener alternative
Pure RO water production station with two 3.5 L SQ Switch Tanks and SQ Gravity Valve
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
16 kg operating weight (35.3 lb) (production station with two SQ Switch 3.5 L tank)
60 L/day max. usage
9 kg operating weight (19.8 lb)
Höhe System
50.3 cm (19.8 in.)
Breite System
39.2 cm (15.4 in.)
system depth
22 cm (8.7 in.)
Aufnahme
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
Abgabe
product water quality: type 3 water (RO water)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Das Milli-Q® SR 240L Wasseraufbereitungssystem-Kit liefert reines Umkehrosmosewasser (RO-Wasser) an zwei mobile SQ Switch 3,5-Liter-Tanks. Es ist mit einem Schwerkraftventil zur Entnahme von Umkehrosmosewasser direkt aus der SQ Switch-Tankbasis ausgestattet.
Aufgrund des mobilen SQ Switch-Tanks passt sich das Wassersystem an jede Laborkonfiguration an: Die Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser wird neben einer Trinkwasserquelle aufgestellt, während eine unbegrenzte Anzahl Entnahmeeinheiten für die Entnahme von Reinstwasser an allen Plätzen im Labor oder Gebäude aufgestellt werden kann, an denen eine Stromversorgung vorhanden ist. Hierdurch wird eine flexible Installation möglich, die bei sich ändernden Laboranforderungen leicht angepasst und skaliert werden kann.
Diese Doppeltankkonfiguration eignet sich für größere Labore, die einen höheren Reinstwasserbedarf haben.
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Das Milli-Q® SR 240L Wasseraufbereitungssystem ist Teil einer von sechs vorbestückten Konfigurationen, die für die Familie der Milli-Q® SQ 2Series erhältlich sind. Diese bietet dem Benutzer vollständige Autonomie und lässt sich an die Anforderungen und Entwicklungen im Labor anpassen. Diese Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser bietet:
  • Schnelles Nachfüllen des mobilen SQ Switch-Tanks (in nur 6 min) mit frisch hergestelltem reinem Umkehrosmosewasser dank des Hochdurchsatz-RO-Filterelements (bis zu 42 l/h) der Station für die Herstellung von reinem Umkehrosmosewasser; durch die Rückführungsschleife für Umkehrosmosewasser wird 50 % des Verwurfwassers eingespart; durch die automatische Spülung der RO-Membran wird die hohe Leistung aufrechterhalten
  • Eine kompakte Einrichtung und ein selbsterklärendes Installationshandbuch mit dazugehörigen Videos ermöglichen es Ihnen, das System dort anzuschließen, wo es für Ihre Labortätigkeit am besten geeignet ist, und es später bei Bedarf an einen anderen Ort zu verlegen
  • Unbegrenzte Skalierbarkeit mit einer Station für die Herstellung von reinem Umkehrosmosewasser, durch welche mehrere autonome Milli-Q® SQ 200 Reinstwasser-Entnahmeeinheiten gespeist werden können. Hierdurch wird die Ausweitung der Labortätigkeit bei gleichzeitiger Begrenzung der Budgetinvestitionen unterstützt
  • Durch den Einzelaustausch der Twist & Lock-Filterelemente wird die Wartung vereinfacht und Betriebskosten werden begrenzt
  • Durch die kompakte Größe sowie Wasser- und Energieeinsparungen wird das Labor in Bezug auf seine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit unterstützt
  • In Kombination mit der autonomen Reinstwasser-Entnahmeeinheit Milli-Q® SQ 200 profitieren die Labore von verschiedenen Vorteilen:
  • Der einfache, manuelle Handspender ermöglicht jedem neuen oder ungeübten Benutzer die Entnahme von Reinstwasser mit variablen Durchflussraten sowohl tropfenweise als auch bis zu 1,6 l/min
  • Eine zuverlässige Reinstwasserqualität mit einem spezifischen Widerstand von 18,2 MΩ·cm (Typ 1) wird deutlich sichtbar durch eine farbige LED angezeigt und der TOC-Gehalt wird durch eine integrierte UV-Photooxidationslampe gesenkt
  • Frisch entnommenes Reinstwasser steht dank des mobilen SQ Switch-Tanks überall im und außerhalb des Labors zur Verfügung
Komponenten
Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Bestellnummer und kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
Diese Bestellnummer beinhaltet:
  • Die Station für die Herstellung von Umkehrosmosewasser
  • Einen Milli-Q® SQ Switch 3,5-Liter-Tank
  • Ein SQ Schwerkraftventil
Diese Bestellnummer beinhaltet nicht:
  • SQPAK Filterelemente
  • Netzkabel, das für das lokale Stromnetz ausgelegt ist
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Schauen Sie sich Anleitungsvideos an und laden Sie sich Benutzerhandbücher für Laborwassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series herunter. Damit machen Sie Ihr System in kürzester Zeit startklar. Systeme, Zubehör, Kartuschen und Services können Sie bequem online erwerben.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie einen neuen Weg zu Reinstwasser. Von nun an können Sie an jedem Labortisch frisch aufbereitetes Reinstwasser mit einem Widerstand von 18,2 MΩ cm entnehmen. Zuverlässige Qualität. Einfach. Kompakt. Skalierbar. Umweltverträglicheres Alternativprodukt. Onlinekauf.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.