Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031613
UNSPSC Code:
41104909
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Opticap®
Quality Segment
Legal Information
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description - | description Chemistry: Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Inlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange Outlet: 1 in. Hose Barb T-line Max Operating Pressure: 80 psi 25 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| manufacturer/tradename Opticap® | manufacturer/tradename Millipore Express® |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?