Fortfahren mit
XIT4TPRTP3
Integritest Thermopapier
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Integritest®
Quality Segment
H
3 in. , 76 mm
W
2 in.
depth
10 in.
weight
16 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
IT5INS001PWRCABLEBRPWRCABLECH
description
-
description
-
description
-
description
-
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
Quality Level
SP1
Quality Level
EQ3
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
storage temp.
2-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
depth
10 in.
depth
43.2 cm (17 in.)
depth
12 in.
depth
12 in.
W
2 in.
W
39.1 cm (15.4 in.)
W
1 in.
W
1 in.
H
3 in. , 76 mm
H
23.1 cm (9.1 in.)
H
1 in. , 25 mm
H
25 mm , 1 in.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)