Fortfahren mit
VPPS201NB1
Viresolve® Pro Shield
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield, Magnus 2.1 format, filtration area 0.51 m²
Synonym(e):
Viresolve® Pro Shield Magnus 2.1, Viresolve® Pro Shield
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Viresolve® Pro Shield, MAX PRESSURE 60 PSI (4.1 bar)
material
polyethersulfone
Quality Segment
product line
EMPROVE® Filter
parameter
60 psig max. inlet pressure
dilution
(Large volume processing)
device size
2.1 in.
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
General description
Viresolve® Pro Solution ist eine umfassende, flexible Template-Lösung zur Viruselimination in der Bioproduktion von mAb und rekombinanten Proteinen. Diese bewährte Lösung zur Viruselimination bietet die höchste Sicherheit der Rückhaltung und liefert Produktivität über ein breites Spektrum an Beschickungsstromeigenschaften.
Viresolve Pro Modus Devices werden typischerweise für die Filtration von Protein-Chargenvolumen im großen Maßstab eingesetzt. Das Viresolve® Pro Modus 2.1 Shield bietet eine Filtrationsfläche von 0,51 m2 und wird primär für die Verarbeitung von großen Volumina verwendet.
Features and Benefits
  • Herstellung im großen Maßstab
  • Zwei verschiedene Größenformate
  • Integrierte Dichtungen
  • Die Einheiten können in dem Viresolve® Pro/Pro+ Magnus Halter gestapelt werden (bis zu 7 Einheiten)
  • Ausrichtungstasten an jeder Einheit minimieren Fehler bei der Installation
  • Vollständig entsorgbarer Einweg-Flüssigkeitsweg
  • Einheiten 100 % getestet mit Luft-/Wasser-Diffusion und mit dem Binary Gas Test
  • Shield / Shield H 100 % mit Aerosol getestet
Preparation Note
Dieses Produkt wurde aus Material hergestellt, das den Kriterien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Analysis Note
TOC/Leitfähigkeit
Nach Sterilisation und einem kontrollierten Durchspülen mit einer Wassermenge von 50 l/m² wiesen die Proben weniger als 500 ppb TOC gemäß USP <64> und weniger als 1,3 µS/cm gemäß USP <64> auf.
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Die EMD Millipore Corporation bestätigt, dass dieses Produkt der europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG vom 29. Mai 1997 entspricht. Dieses Produkt wurde unter Artikel 3 § 3 der Druckbehälterrichtlinie klassifiziert. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit anerkannten technischen Methoden entwickelt und hergestellt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. In Übereinstimmung mit Artikel 3 § 3 dieser Druckbehälterrichtlinie trägt dieses Produkt kein CE-Zeichen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
VPMG201NB1VPPH101NB1VPMD101NB1
description
MAX PRESSURE 60 PSI (4.1 bar)
description
MAX PRESSURE 60 PSI (4.1 bar)
description
MAX PRESSURE 60 PSI (4.1 bar)
description
MAX PRESSURE 60 PSI (4.1 bar)
material
polyethersulfone
material
PVDF housing, polyethersulfone membrane, silicone gasket
material
PVDF housing, polyethersulfone membrane, silicone O-ring, white device
material
PVDF housing, polyethersulfone membrane, silicone gasket
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
product line
EMPROVE® Filter
product line
EMPROVE® Filter
product line
EMPROVE® Filter
product line
EMPROVE® Filter
parameter
60 psig max. inlet pressure
parameter
60 psig max. inlet pressure
parameter
4.1 bar max. inlet pressure (60 psig)
parameter
60 psig max. inlet pressure
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
device size
2.1 in.
device size
2.1 in.
device size
-
device size
1.1 in.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Viresolve® Pro Shield
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung