Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122409
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Milliflex Oasis® VHP vacuum pump
General description
Milliflex Oasis® filtration system offers a solution to simplify and secure microbial testing process with premium levels of productivity, result reliability and regulatory compliance. Milliflex Oasis® VHP resistant pump is a new generation vacuum pump for sterility and bioburden analysis in pharmaceutical environments. A power supply of European standard with 100 - 240 V, 50/60 enables efficient functioning of the filtration pump. One set of Milliflex Oasis® power supply can be used to power up to two pumps.
Application
Milliflex Oasis® VHP resistant pump finds its application in bioburden testing and sterility testing for Pharmaceutical Products Analysis.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Milliflex oasis® VHP resistant pump power supply
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?