Merck
TGFBMAG-64K-01
Millipore
MILLIPLEX® TGFß1 Magnetic Bead Single Plex Kit – Immunologie-Multiplex-Assay
This Immunology Multiplex Assay is used for the simultaneous quantification of the TGF-β1 biomarker in the following species: Mouse/Human/Rat/Pig/Horse/Rabbit/Guinea Pig/Hamster.
Synonym(e):
Luminex® cytokine immunoassay, Millipore TGF beta kit, transforming growth factor beta 1 kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
rat, canine, feline, nonhuman primates, mouse, human, pig
Hersteller/Markenname
Milliplex®
assay range
accuracy: 100%
sensitivity: 12 pg/mL
standard curve range: 9.8-2,500 pg/mL
Methode(n)
multiplexing: suitable
Kompatibilität
configured for Single Plex
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex xMAP)
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Das System des transformierenden Wachstumsfaktors Beta (TGF-β), eine Superfamilie von Zytokinen und Signalwegen, ist im gesamten Tierreich hochkonserviert. TGF-β ist an der Entwicklung von Immunzellen, der Angiogenese, der Wundheilung, der Embryonalentwicklung und der Knochenentwicklung beteiligt und spielt eine entscheidende Rolle bei Immunreaktionen, Herzerkrankungen und Krebs. Im Normalzustand ist TGF-β eine der wenigen Proteinklassen, die das Zellwachstum hemmen können, indem sie die Mitose im G1-Stadium stoppen und die Zelldifferenzierung oder Apoptose einleiten. Während der Onkogenese führen Mutationen im TGF-β-Signalweg jedoch zu einer Resistenz der Tumorzellen gegenüber den Auswirkungen von normal funktionierendem TGF-β, was zu einer unkontrollierten Vermehrung führt. Erste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass VE-Cadherin den mutierten TGF-β -Signalweg verstärken kann.
Das MILLIPLEX® TGFβ1 Single Plex Magnetic Bead Kit ist ein Singleplex-Kit, das für die Quantifizierung von TGFβ in Serum-, Plasma-, Gewebe-/Zelllysat- und Kulturüberstandproben vorgesehen ist
.
Die Luminex® xMAP® Plattform verwendet ein Immunoassay-Format mit magnetischen Beads für ideale Geschwindigkeit und Empfindlichkeit, um mehrere Analyten gleichzeitig zu quantifizieren, was die Produktivität erheblich erhöht und gleichzeitig wertvolles Probenvolumen spart.
Paneltyp: Zytokine/Chemokine
Spezifität
Neben menschlichem TGFβ1 kann der Assay auch TGFβ1 im Serum folgender Spezies nachweisen; Pferd, Kaninchen, Maus, Ratte, Minischwein, Hund, Hamster, Meerschweinchen, Rhesusaffe und Cynomolgusaffe. Das genaue Ausmaß der Kreuzreaktivität wurde jedoch nicht ermittelt.
Anwendung
  • Analyt: TGFβ1
  • Empfohlene Spezies: Neben menschlichem TGFβ1 kann der Assay auch TGFβ1 im Serum folgender Spezies nachweisen: Pferd, Kaninchen, Maus, Ratte, Minischwein, Hund, Hamster, Meerschweinchen, Rhesusaffe und Cynomolgusaffe. Das genaue Ausmaß der Kreuzreaktivität wurde jedoch nicht ermittelt.
  • Empfohlene Probentypen: Serum, Plasma, Zell-/Gewebekulturüberstände und Lysate
  • HINWEIS: Dieser Assay erfordert eine Probenansäuerung unter Verwendung der mitgelieferten Reagenzien und des Protokolls.
  • Empfohlene Probenverdünnung: 25 μl pro Well einer 1:30-Verdünnung nach Ansäuerungsbehandlung von Serum- und Plasmaproben; Zell-/Gewebekulturproben müssen möglicherweise vor der Ansäuerungsbehandlung verdünnt werden (Einzelheiten siehe Protokoll).
  • Assay-Laufzeit: Über Nacht (16–18 Stunden) bei 2–8 °C oder alternativ 2 Stunden bei Raumtemperatur (20–25 °C).
  • Forschungskategorie: Entzündung und Immunologie
  • Forschungsunterkategorie: Kardiovaskuläre Erkrankung, chronisch-entzündliche Erkrankung, Immunstörungen, Entzündungskrankheiten, rheumatoide Arthritis
Verpackung
Alles, was Sie brauchen – in einem einzigen Kit.
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jorge Carrascal et al.
European journal of immunology, 46(3), 593-608 (2015-12-08)
Autoreactive B lymphocytes play a key role as APCs in diaebetogenesis. However, it remains unclear whether B-cell tolerance is compromised in NOD mice. Here, we describe a new B lymphocyte transgenic NOD mouse model, the 116C-NOD mouse, where the transgenes
Patrick Bellelis et al.
Gynecologic and obstetric investigation, 84(5), 435-444 (2019-02-04)
The objective of this study was to evaluate cytokines related to natural killer and T-regulatory cells in endometriotic lesions, peritoneal fluid (PF) and the peripheral blood (PB) of patients with deep infiltrative endometriosis. A case-control study was conducted in a
Nancy N Ortiz-Villatoro et al.
Scientific reports, 11(1), 16780-16780 (2021-08-20)
There are no clinical interventions to prevent post-injury epilepsy, a common and devastating outcome after brain insults. Epileptogenic events that run from brain injury to epilepsy are poorly understood. Previous studies in our laboratory suggested Proechimys, an exotic Amazonian rodent
Xiaonan Li et al.
PloS one, 16(5), e0251293-e0251293 (2021-05-14)
Proteins and lipids of milk fat globule membrane (MFGM) and probiotics are immunomodulatory. We hypothesized that Lactobacillus paracasei ssp. paracasei strain F19 (F19) would augment vaccine antibody and T helper 1 type immune responses whereas MFGM would produce an immune
Ling Tong et al.
Frontiers in microbiology, 12, 704449-704449 (2021-08-06)
It is challenging to trace the complicated individual-based variations of HIV-specific immunocompetence shift during the successful antiretroviral therapy (ART) era. Using eight rhesus monkeys simulating a longitudinal stage-dependent cohort (baseline-SIV acute infection-SIV suppression by ART-ART withdrawal), baseline immunocompetence monitoring for
Verwandter Inhalt
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.