Fortfahren mit
SW03A47FF3
Milligard® 0.2 µm nominal, OptiScale® Capsule
filtration area 17.7 cm², OptiScale® 47, pore size 0.2 μm
Synonym(e):
Optiscale Capsule Filter Milligard 0.2 μm 3/4 in. TC/TC, Milligard® 0.2 µm nominal, OptiScale® Capsule
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Milligard®, 0,2 µm nominal, Opticap®-Kapsel, Max Pressure: 80 psi @ 25 °C
Quality Segment
material
PVDF vent cap, fluoroelastomer FKM seal, mixed cellulose esters (MCE) , polycarbonate , polypropylene support
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
OptiScale® 47
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
OptiScale®
parameter
25 °C max. inlet temp., 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C, 80 psig max. inlet pressure
technique(s)
prefiltration: suitable
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
17.7 cm2
inlet connection diam.
3/4 in.
outlet connection diam.
3/4 in.
impurities
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
matrix
Milligard®
pore size
0.2 μm nominal pore size, 0.2 μm pore size
fitting
inlet sanitary flange, outlet sanitary flange, (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
General description
Device Configuration: Filtereinheit
Features and Benefits
Format: Single Layer
Preparation Note
Sterilization Method
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 121 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Analysis Note
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥100 ml Wasser
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
  • Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Legal Information
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SW06A47FF3SW19A47FF3SWSCA47FF3
description
Max Pressure: 80 psi @ 25 °C
description
Max Pressure: 80 psi @ 25 °C
description
Max Pressure: 80 psi @ 25 °C
description
Max Pressure: 80 psi @ 25 °C
pore size
0.2 μm pore size, 0.2 μm nominal pore size
pore size
0.5 μm nominal pore size, 0.5 μm pore size
pore size
1.2 μm pore size, 1.2 μm nominal pore size
pore size
1.2/0.5 μm pore size, 1.2/0.5 μm nominal pore size
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
filtration area
17.7 cm2
filtration area
17.7 cm2
filtration area
17.7 cm2
filtration area
17.7 cm2
product line
OptiScale® 47
product line
OptiScale® 47
product line
OptiScale® 47
product line
OptiScale® 47
manufacturer/tradename
OptiScale®
manufacturer/tradename
OptiScale®
manufacturer/tradename
OptiScale®
manufacturer/tradename
OptiScale®
matrix
Milligard®
matrix
Milligard®
matrix
Milligard®
matrix
Milligard®
Still not finding the right product?
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)