ST1699
Anti-NDE1 Mouse mAb (2G11-1C11)
liquid, clone 2G11-1C11, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-nudE, Anti-Nuclear Distribution Gene E Homolog1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G11-1C11, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDE1(54820)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-4 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
HeLa cells
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable