Wichtige Dokumente
ST1558
Sigma-Aldrich
Anti-ALOX12 Mouse mAb (2D10)
liquid, clone 2D10, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Arachidonate 12-Lipoxygenase
Größe auswählen
100 μG
€ 346,00
€ 346,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 346,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 346,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D10, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALOX12(239)
Allgemeine Beschreibung
Anti-ALOX12, mouse monoclonal, clone 2D10, recognizes the ALOX12 protein. It is validated for ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ALOX12 protein.
Recognizes the ALOX12 protein.
Immunogen
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 564-664 of human ALOX12, expressed as a GST fusion protein
Warnhinweis
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable