Fortfahren mit
SSCSHB2A01
Lynx® S2S
1/2" Lynx® S2S Connector Set, 1/2" hose barb male inlet and 1/2" hose barb female outlet
Synonym(e):
Sterile to sterile single-use, single actuation connector
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
polysulfone (21 CFR 177.1655), silicone O-ring (21 CFR 177.2600), silicone gasket (21 CFR 177.2600)
sterility
non-sterile
product line
Lynx®
parameter
4-40 °C operating temperature (39-104 °F), 4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure), 71.9 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C (77°F)
L × W
12.2 cm (4.7 in.) × 5 cm (2 in.)
fitting
1/2 in. inlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D., 1/2 in. outlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D.
General description
Der Lynx-S2S-Anschluss ist ein einzigartig ausgeführtes Einmalprodukt für die einmalige Aktivierung, ist Gamma- und Autoklaven-kompatibel und wir für den Anschluss von sterilisierten Flüssigkeitsleitungen in biopharmazeutischen Prozessen verwendet.
Der SSCSHB2A01 Lynx-S2S-Anschlusssatz besteht aus einer Innen- und einer Außenverschraubung. Sobald diese Komponenten verbunden sind, ist der sterile Flüssigkeitsweg hergestellt. Nach dem Zusammenbau können die beiden Komponenten nicht mehr demontiert werden, wodurch das Risiko einer Beeinträchtigung der Sterilität verringert wird.
Diese Lynx-S2S-Einheit hat einen Durchmesser von 1/2 Zoll und einen Einlass-/Auslassanschluss mit Schlauchtülle.
Sichere Einweganschlüsse
Der Lynx-S2S-Anschluss ist ein Einweganschluss, der für den einmaligen Gebrauch bestimmt ist und nur einmal betätigt wird. Es gibt keine Teile zu reinigen, wodurch das Kontaminationsrisiko reduziert wird.
Garantierte Sterilität während der Verbindungsherstellung
Der Lynx-S2S-Anschluss wird bei der Fertigung auf 100%ige Luftintegrität geprüft. Die Anschlüsse wurden mittels Aerosol-Bakterienrückhaltetest mit 106 B. diminuta sowie der direkten Bakterienverunreinigungsmethode mit B. diminuta geprüft, um sicherzustellen, dass eine sterile Verbindung in einem nicht sterilen Bereich hergestellt werden kann.
Application
Der Lynx-S2S-Anschluss eignet sich ideal für eine Reihe von Anwendungen wie den Transfer steriler Flüssigkeiten oder die mikrobiologische Probenahme und ist die optimale Lösung zur Herstellung sicherer Verbindungen zwischen zwei sterilisierten Einweg-Baugruppen.Steriler FlüssigkeitstransferDer Lynx-S2S-Anschluss kann in Baugruppen eingebunden werden, darunter Einweg-Kapseln, Schläuche und flexible Behälter. Diese mittels Gammastrahlung oder Autoklavieren vorsterilisierten und gebrauchsfertigen Baugruppen eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen für die Flüssigkeitsübertragung und können problemlos sowohl in die Massenproduktion als auch in die Endabfüllung integriert werden, um den sicheren Transfer Ihres wertvollen Produkts zu gewährleisten. Und das Beste dran ist, dass die komplette Baugruppe entsorgt werden kann.Mikrobiologische ProbenahmeErsetzen Sie Ihre derzeitigen Probenahmeverfahren mit Gummiseptum oder Ventil und Flasche durch ein vorsterilisiertes Einweg-Probenahmesystem. Eine Reihe von flexiblen Probenahmebehältern kann über einen Lynx-S2S-Anschluss miteinander verbunden werden und die gesamte Baugruppe kann durch Gammastrahlung sterilisiert werden. Diese sterile Verbindung zur Probeentnahmestelle minimiert das Risiko falsch-positiver Ergebnisse. So erfordert die Entnahme von Proben aus Bioreaktoren an mehreren Standorten ein wesentliche Investition in Anlagen, ist arbeitsintensiv und es besteht ein Kontaminationsrisiko. Durch die Verwendung des Lynx-S2S-Anschlusses für die Probenahme aus Bioreaktoren an mehreren Stellen wird dieser Prozess abgesichert, es müssen keine aseptischen Verbindungen hergestellt werden und Anlagekosten sowie Arbeitsaufwand werden wesentlich reduziert.
Preparation Note
Sterilisationsmethode
Gammastrahlungskompatibel bis 45 kGy; einmalige Autoklavierung für 30 min bei 130 °C. Nicht installiert dampfsterilisieren.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SSCFHB1A24SSCMHB2A24SSCFHB2A24
description
1/2" Lynx® S2S Connector Set, 1/2" hose barb male inlet and 1/2" hose barb female outlet
description
1/4" Lynx® S2S Connector, Female Couplings, 1/4" hose barb outlet, 24 pack
description
1/2" Lynx® S2S Connector, Male Couplings, 1/2" hose barb inlet, 24 pack
description
1/2" Lynx® S2S Connector,Female Couplings, 1/2" hose barb outlet, 24 pack
fitting
1/2 in. outlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D., 1/2 in. inlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D.
fitting
1/4 in. outlet hose barb for 0.19 in (4.8 mm) I.D.
fitting
1/2 in. inlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D.
fitting
1/2 in. outlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D.
material
silicone gasket (21 CFR 177.2600), silicone O-ring (21 CFR 177.2600), polysulfone (21 CFR 177.1655)
material
silicone gasket (21 CFR 177.2600), polysulfone (21 CFR 177.1655), silicone O-ring (21 CFR 177.2600)
material
silicone gasket (21 CFR 177.2600), silicone O-ring (21 CFR 177.2600), polysulfone (21 CFR 177.1655)
material
silicone O-ring (21 CFR 177.2600), silicone gasket (21 CFR 177.2600), polysulfone (21 CFR 177.1655)
product line
Lynx®
product line
Lynx®
product line
Lynx®
product line
Lynx®
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
parameter
71.9 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C (77°F), 4-40 °C operating temperature (39-104 °F), 4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
parameter
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure), 4-40 °C operating temperature (39-104 °F), 9.5 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C (77°F)
parameter
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure), 4-40 °C operating temperature (39-104 °F), 71.9 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C (77°F)
parameter
71.9 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C (77°F), 4-40 °C operating temperature (39-104 °F), 4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lynx® S2S
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung