Fortfahren mit
SLM-244
Minimum Essential Medium Eagle complete medium
With non-essential amino acids, sodium pyruvate, L-gluamine and 10% US origin FBS, liquid, 0.2 μm filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
EMEM, MEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Produktname
MEM Complete Medium, with NEAA, 1 mM sodium pyruvate, 2mM L-Glut, and 10% FBS, contains non-essential amino acids, 1mM sodium pyruvate, 2mM L-glut, and 10% U.S. origin FBS
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Analysis Note
pH= 7.2-7.5
Osmolality= 281-311mOsm/kg
Endotoxin= ≤2EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negative for Growth
Appearance= Orange/ Red Clear Liquid
Cell Line Tested= U-251 MG Human Glioblastoma
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10035-04-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)