Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 296,00 |
250 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.040,00 |
Über diesen Artikel
€ 296,00
Quality Segment
material
modified acrylic housing, polyethersulfone membrane
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
Millex™
feature
CE compliant, holdup volume≤ 0.1 mL, hydrophilic, medical device
manufacturer/tradename
Millex™
parameter
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi), 45 °C max. temp.
diam.
33 mm
filtration area
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
200 mL
pore size
0.45 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
- Klinischer Nutzen: Entfernen von Mikroorganismen, Partikeln, Präzipitaten und ungelösten Pulverbestandteilen, die größer sind als die angegebene Porengröße der Membran, aus Lösungen für den klinischen Einsatz.
- Krankenhausapotheke: Klärfiltration kleiner Mengen an Protein-Pharmazeutika, diagnostischen Kontrastmitteln, Chemotherapeutika, wässrigen Lösungen oder Wasser während der Herstellung von Beimischungen.
- Direkte Patientenversorgung: Entfernen von Partikeln aus Epidural- und anderen flüssigen Anästhetika sowie aus Spüllösungen, die bei ophthalmischen, otologischen und anderen chirurgischen Eingriffen verwendet werden
Features and Benefits
- Bidirektionale Halterung der Filtermembran
- Entfernt Mikroorganismen, Partikel, Präzipitate und ungelöste Pulverbestandteile, die größer sind als die für die Membran angegebene Porengröße.
- Für den Einmalgebrauch, nicht pyrogen und nicht toxisch
- Membranfilter aus Polyethersulfon, der in ein Gehäuse aus modifiziertem Acryl-Copolymer (MMA) eingekapselt ist
- Kompatibel mit den meisten wässrigen Lösungen
- CE-Kennzeichnung
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size |
| manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ |
| material modified acrylic housing, polyethersulfone membrane | material modified acrylic housing, polyethersulfone membrane | material PVDF membrane, modified acrylic housing | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing |
| diam. 33 mm | diam. 33 mm | diam. 33 mm | diam. 33 mm |
| fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip | fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip | fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip | fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile; ethylene oxide treated |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millex™-HP-Filtereinheit (steril)