Merck
SLAA033
Millex-AA-Filtereinheit (steril)
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Synonym(e):
Spritzenvorsatzfilter aus Zellulosemischestern
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.8 μm pore size
Diam.:
33 mm
Sterility:
sterile; ethylene oxide treated
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, modified acrylic housing
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex
feature
CE compliant, holdup volume≤ 0.1 mL, hydrophilic, medical device
manufacturer/tradename
Millex
parameter
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi), 45 °C max. temp.
diam.
33 mm
filtration area
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
matrix
MF-Millipore
pore size
0.8 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Die Millex-AA-Filtereinheit (steril) ist ein Medizinprodukt zur Verwendung als Spritzenvorsatzfilter für die Klärung kleiner Lösungsmengen bei der direkten Patientenversorgung und der Herstellung von Beimischungen in der Pharmazie.
Application
  • Klinischer Nutzen: Entfernen von Mikroorganismen, Partikeln, Präzipitaten und ungelösten Pulverbestandteilen, die größer sind als die angegebene Porengröße der Membran, aus Lösungen für den klinischen Einsatz.
  • Krankenhausapotheke: Klärfiltration kleiner Mengen von Protein-Pharmazeutika, diagnostischen Kontrastmitteln, Chemotherapeutika, wässrigen Lösungen oder Wasser während der Herstellung von Beimischungen.
  • Direkte Patientenversorgung: Entfernung von Partikeln aus epiduralen und anderen flüssigen Anästhetika sowie aus Spüllösungen für ophthalmische, otologische und andere chirurgische Eingriffe.
Features and Benefits
  • Bidirektionale Halterung der Filtermembran
  • Entfernt Mikroorganismen, Partikel, Präzipitate und ungelöste Pulverbestandteile, die größer sind als die angegebene Porengröße der Membran.
  • Nicht pyrogener und nicht toxischer
  • Membranfilter aus Zellulosemischester (MCE) für den Einmalgebrauch, der in ein Gehäuse aus modifiziertem Acryl-Copolymer (MMA) eingekapselt ist
  • Kompatibel mit den meisten wässrigen Lösungen
  • CE-Kennzeichnung
Other Notes
Die Einheiten sind nur zur Verwendung durch medizinisches und/oder Laborfachpersonal bestimmt.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3