Wichtige Dokumente
SIM0000UV
Milli-Q
UV-Photooxidationslampe
For use with Simplicity® and Synergy® Systems
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materialien
stainless steel housing
Leistungsmerkmale
6 Watts UV lamp
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
1.0 L/min flow rate (1.2 L/min)
11 kg operating weight
B × T × H
24.8 cm × 26 cm × 46 cm
Kompatibilität
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® (2001-2006)
for use with Synergy® UV
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Photooxidations-UV-Lampe wird zur Bekämpfung von Bakterien und zur Oxidation von organischen Stoffen aus dem Speisewasser eingesetzt.
Anwendung
Die Photooxidations-UV-Lampe kann mit den Wasserreinigungssystemen Simplicity® und Synergy® verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Original-Verbrauchsmaterial für den Ersatz der SIM0000UV-Photooxidations-UV-Lampe.
  • Arbeitet mit einer Wellenlänge von 185 nm
Rechtliche Hinweise
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany