Fortfahren mit
SCT247
BioTracker MultiTASQ G-Quadruplex (G4) Zellsonde
Synonym(e):
Click-Chemie-Sonde, G-Quadruplex-Sonde, G-Tetradensonde, G4-Ligand, G4-Sonde, Lebendzellbildgebungssonde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106514
Growth mode:
N/A
Manufacturer/tradename:
Millipore
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
vial of 1 mg
Quality Segment
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
DNA sequencing: suitable, RNA extraction: suitable, nucleic acid detection: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
G-Quadruplexe sind viersträngige Strukturen, die aus gestapelten G-Tetraden (G4) bestehen, die in ausgewählten guaninreichen Nukleinsäuresequenzen gebildet werden. G-Quadruplexe werden in offenen Chromatinregionen angereichert, kommen jedoch auch im Nukleolus und Zytoplasma vor. Die Bildung von G4-Strukturen ist dynamisch und zelltypspezifisch, was auf eine Wechselwirkung mit Transkriptionsfaktoren und anderen Proteinen hindeutet. G-Quadruplexe haben daher akutes Interesse an ihrer möglichen Beteiligung der Transkriptionsregulation geweckt.
MultiTASQ wurde unter Verwendung des Konzepts von Template-angeordneten synthetischen G-Quartetts (TASQ) als biometrischer Ligand für G-Quadruplexe mit hoher Spezifizität für G4 entwickelt. MultiTASQ ist wasserlöslich und weist einen hohen Grad intrazellulärer Zugänglichkeit auf. MultiTASQ weist ribsomale RNA-G4 in perinukleären rauen ER-Regionen in höherem Maß nach als der BG4-Antikörper. MultiTASQ ist eine alkinylierte Sonde, die einen hintergrundfreien Nachweis mittels Click-Chemie ermöglicht und sich für das Einfangen von G4 durch chemische Ausfällung und Click-Bildgebungsanwendungen eignet.
Literatur
1. Nat. Chem. 2021, 13(7): 626-633
2. ACS Chem Biol. 2021, 16(5): 905-914
Reinheit: > 98 % durch HPLC, HNMR, LC-MS und Elementaranalyse.
Features and Benefits
Die BioTracker BioCyTASQ G-Quadruplex G4-Zellsonde ist für den zellulären Nachweis von G-Quadruplexen optimiert. Die MultiTASQ-Sonde ist ein einzigartig konzipiertes, vielseitiges Tool für den Nachweis und die Analyse von Nukleinsäure (RNA, DNA)-G4-Tetraden. MultiTASQ ist mit dem Lebendzellnachweis mittels Mikroskopie und anderen Fluoreszenznachweistechniken kompatibel. Die Sonde ist biotinyliert, um den Nachweis mit fluoreszierendem Streptavidin zu ermöglichen.
Physical form
Lyophilisiert. Weißer Feststoff.
Preparation Note
Lagern Sie BioTracker BioCyTASQ G-Quadruplex G4-Zellsonden bei -20 °C, getrocknet und lichtgeschützt
Other Notes
Fluoreszenznachweis von Nukleinsäure-G4-Quadruplexen in Zellen und Gewebe durch Click-Chemie
Legal Information
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT246SCT215SCT244
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
DNA sequencing: suitable, nucleic acid detection: suitable, RNA extraction: suitable
technique(s)
DNA sequencing: suitable, RNA extraction: suitable, nucleic acid detection: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | stem cell: suitable, flow cytometry: suitable
growth mode
N/A
growth mode
N/A
growth mode
-
growth mode
N/A
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)