SCT205
BioTracker™ EP-HMRG Green Protease Live Cell Probe
Synonym(e):
EP protease probe, EP-HMRG live cell probe, EP-HMRG probe, protease live cell probe
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Millipore
Qualitätsniveau
Methode(n)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable