Fortfahren mit
SCR047
Pankreaszellen (DTZ)-Detektionsassay
The Pancreatic Cell DTZ Detection Assay provides researcher a simple & quick method to identify insulin-producing beta cells from a mixed cell culture preparation or from pancreatic tissues.
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®, Millipore
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type pancreatic stem cell(s)
detection method
colorimetric
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Der Pankreaszellen (DTZ)-Detektionsassay bietet Forschern eine schnelle und einfache Methode zum Identifizieren von Insulin-produzierenden Betazellen aus gemischten Zellkulturpräparaten oder Pankreasgewebe. Das Kit enthält eine fertig gemischte Dithizon-Färbelösung, eine Spüllösung und Filter für eine schnelle Herstellung und optimale Ergebnisse. Der Pankreaszellen (DTZ)-Detektionsassay (SCR047) nutzt den hohen Zinkgehalt in pankreatischen Betazellen und die bekannte Wirkung des Zink-Chelatbildners Dithizon für eine schnelle und einfache Enzymreaktion, die Forschern die zuverlässige Identifizierung von Insulin-produzierenden Betazellen aus gemischten Zellkulturpräparaten oder Pankreasgewebe ermöglicht. Neben der selektiven Färbung von lebenden pankreatischen Beta-Inselzellen in Crimson Rot, bietet die enzymatische Reaktion den Vorteil, dass sie vollständig reversibel ist. Zu den Kitkomponenten zählen eine Färbe- und Spüllösung sowie Filter, die für Färbereaktionen an an lebenden Zellen benötigt werden. Es werden ausreichend Reagenzien für 10 enzymatische Reaktionen bei einem Volumen von 10 ml bereitgestellt.
Die Langerhans-Inseln sind eine Gruppe von speziellen Zellen, die im gesamten Pankreas verbreitet sind. Sie produzieren eine Reihe von Hormonen, wie Glucagon, Insulin, pankreatisches Polypeptid und Somatostatin. Insulin ist das wichtigste davon, da es zur Regulierung des Glucose-Stoffwechsels beiträgt. Insulin wird aus dem Vorläufermolekül Proinsulin in den Betazellen der Langerhans-Inseln synthetisiert. Die Umwandlung von Proinsulin in das aktive Hormon Insulin erfolgt durch proteolytische Enzyme, die als Prohormonkonvertasen (PC1 und PC2) bekannt sind, sowie durch die Exoprotease Carboxypeptidase E. Diese proteolytischen Enzyme entfernen den Mittelteil des Moleküls oder C-Peptids und die übrigen Peptidketten (A und B) werden mittels Disulfidbindungen quervernetzt. Die quervernetzten Peptide sind das Insulin-Monomer. Mit zunehmender Proteinkonzentration werden aus den Monomeren Dimere und in Gegenwart von Zink entstehen hexamere Kristalle, die durch zwei Zn2+-Atome pro hexamerer Einheit gekennzeichnet sind. Dieses 2-Zn-Insulinhexamer stellt die aktive Konformation des sekretierten Hormons dar. Aufgrund seiner wichtigen Rolle bei der Insulinsynthese, -speicherung und -sekretion ist es daher nicht überraschend, dass Zink in den pankreatischen Betazellen stark exprimiert wird.
Application
Der Pankreaszellen (DTZ)-Detektionsassay bietet Forschern eine schnelle und einfache Methode zum Identifizieren von Insulin-produzierenden Betazellen aus gemischten Zellkulturpräparaten oder Pankreasgewebe.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Preparation Note
Die DTZ-Färbung bei -20 °C aufbewahren. Alle anderen Reagenzien bei Raumtemperatur aufbewahren.
Other Notes
1 ml 100X DTZ-Färbelösung (Art.-Nr.: 2006182)
2 – 150 ml 1X DTZ-Spüllösung (Art.-Nr.: 2006183)
10 Millex GP 0,22-µM-Filter (Art.-Nr.: SLGPR33RB)
12 Kunststoffspritzen, 20 ml mit Luer-Slip (Art.-Nr.: XX1102012) erhalten.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PA0100SCR150CBA415
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Chemicon®, Millipore
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Lagerklasse
Questions
  1. What is the expiry date of this product?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.