Fortfahren mit
SCM004
ENStem-A neurales Expansionsmedium
The ENStem-A Neural Expansion Medium is a defined serum-free formulation that has been optimized for the culture & expansion of ENStem-A Human Neural Progenitor Cells.
Synonym(e):
Neural Stem Cell Media
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
32160801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
ENStem-A neurales Expansionsmedium ist eine definierte, serumfreie Formulierung, die für die Kultivierung und Expansion von ENStem-A humanen neuralen Vorläuferzellen optimiert wurde. Bei Verwendung in Verbindung mit L-Glutamin (nicht bereitgestellt) und FGF-2 (bereitgestellt) ermöglicht das Expansionsmedium die Erhaltung und Proliferation von ENStem-ATM humanen neuralen Vorläuferzellen.
Application
Zellkulturprotokolle zur Verwendung mit ENStem-A humanen neuralen Vorläuferzellen sind im beiliegenden Datenblatt von ENStem-A humanes neurales Vorläuferzellen-Expansionskit (Katalognr. SCR055) verfügbar.
Physical form
ENStem-ATM neurales Expansionsmedium enthält Neurobasal-Medium, B27-Zusatz und LIF.
Preparation Note
ENStem-ATM neurales Expansionsmedium sollte bis zum Gebrauch bei -20 °C aufbewahrt werden. Nach dem Auftauen sollte frisches L-Glutamin (nicht bereitgestellt) zu einer Endkonzentration von 2 mmol/l zu dem Expansionsmedium zugegeben werden. Aufgetaut sollte es bei 2–8 °C gelagert und innerhalb von 1 Monat verwendet werden. In Aliquote aufteilen, um wiederholtes Erwärmen vor jedem Gebrauch zu vermeiden.
FGF-2 (10 μg, lyophilisiert) sollte mit 100 μl 5-mmol/l-Tris-HCL, pH-Wert 7,6 auf eine Endkonzentration von 100 μg/ml rekonstituiert werden. In Aliquote aufteilen, um wiederholte Einfrier- und Auftauzyklen zu vermeiden. Bei -20 °C aufbewahren.
ENStem-A Neural Expansion Medium, 500 mL (Part No. SCM004a)
FGF-2, 50ug, lyophilized (Part No. GF003)
Analysis Note
Jede Charge des Mediums wird für ein optimales Zellwachstum und Proliferation von ENStem-ATM humanen neuralen Vorläuferzellen geprüft.
Sterilitätsprüfung: negativ
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCM017
description
The ENStem-A Neural Expansion Medium is a defined serum-free formulation that has been optimized for the culture & expansion of ENStem-A Human Neural Progenitor Cells.
description
The ENStem-A Neuronal Differentiation Medium is a specially formulated medium optimized for the preferential differentiation of ENStem-A human neural progenitor cells to a neuronal lineage.
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
form
liquid
form
liquid
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)