Merck
SAU100ML20EP10
Millipore
Mobius® Silber 2D-Anordnung Beutel mit endseitigem Anschluss
100mL Standard PureFlex
Synonym(e):
Mobius®, Silber,100 ml PureFlex-Standardbeutel mit endseitigem Anschluss
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PureFlex film (with hanger)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parameter
100 mL sample volume
Länge
15.2 cm (6.0 in.)
Breite
8.3 cm (3.3 in.)
Fitting
female Luer outlet fitting (with cap)
Komponenten
Platinvernetztes Silikon (3 mm ID × 6 mm AD, 18 Zoll Länge) mit NovaSeal-Technologie
C-Flex-374-Schlauch, 1/8 Zoll ID × 1/4 Zoll OD, 18 Zoll Länge
Schlauchklemme
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.