Fortfahren mit
SANKIT004
Desinfektions-Kit
For AFS® Water Purification Systems
Synonym(e):
Sanitization Kit for AFS® Water Purification Systems
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
Includes RO-Tank-Distribution loop; 4 Steps, < 10 minutes of operator time
maximum duration of 4 h
packaging
pkg of 1 kit
compatibility
for use with AFS®
shipped in
ambient
Application
Sanitization kit for use with AFS® water purification systems
Features and Benefits
Genuine consumable for the sanitization of AFS® Water Purification Systems.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desinfektions-Kit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)