Fortfahren mit
RDYSTRM90
ReadyStream® Desinfektions-Kit
Screw cap, inlet and outlet tubing to be used for sanitization of the ReadyStream® instrument
Synonym(e):
Dekontaminations-Kit, Desinfektions-Kit, Reinigungs-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
13102014
Storage temp.:
15-25°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 unit
system L × W × H
20 cm × 20 cm × 10 cm
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with ReadyStream® System
storage temp.
15-25°C
General description
Das ReadyStream® Desinfektions-Kit ist zum Desinfizieren von ReadyStream® Instrumenten konzipiert.
Application
Das ReadyStream® Desinfektions-Kit wurde für das praktische Desinfizieren des internen Fluidwegs entwickelt.
Other Notes
Für Zugriff auf das ReadyStream® Data Matrix Generator Tool klicken Sie bitte auf folgenden Link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/readystream-data-matrix-generator
Legal Information
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)