Fortfahren mit
RDYSTRM30
ReadyStream® Beutelhalter
For use with the ReadyStream® system to hold standard size sample bags on the dispensing unit
Synonym(e):
Medienbeutelhalter, Probenbeutelhalter, Stomacher-Beutelhalter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 773,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
13102014
€ 773,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
ReadyStream®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with ReadyStream® system
General description
ReadyStream® Standard-Beutelhalter ist ein wesentlicher Teil der ReadyStream® Medienabgabeeinheit.
Er ist zum Halten des Medienbeutels während des Abgabeprozesses konzipiert und stellt einen wesentlichen Teil der ReadyStream® Medienabgabeeinheit dar.
Der ReadyStream® Standard-Beutelhalter hält bis zu 3 l sterile Medien und verhindert Verschüttungen.
Application
Der ReadyStream® Standard-Beutelhalter wird zum Halten und Schützen des sterilen Medienbeutels während des Abgabevorgangs verwendet.
Other Notes
Erforderliche Komponenten, die nicht enthalten sind: ·
Diese Katalognummer enthält nicht alle Komponenten, die für die Installation des ganzen ReadyStream® Systems erforderlich sind.
Die folgenden Teile müssen separat für das Produkt bestellt werden:
  • RDYSTRM10.
  • RDYSTRM20.
  • RDYSTRM40.
  • RDYSTRM90.
  • RDYSTRAIN01.
Ein länderspezifisches Stromkabel, das für die lokale Stromversorgung geeignet ist. ·
Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Katalognummer.
Für Zugriff auf das ReadyStream® Data Matrix Generator Tool klicken Sie bitte auf folgenden Link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/readystream-data-matrix-generator
Legal Information
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RDYSTRM40RDYSTRM60RDYSTRM20
description
For use with the ReadyStream® system to hold standard size sample bags on the dispensing unit
description
For use with the ReadyStream® system to hold larger size sample bags on the dispensing unit
description
For use with 10 L media bags on the ReadyStream®system media unit
description
For convenient dispensing of large amount of food testing media in short time
compatibility
for use with ReadyStream® system
compatibility
for use with ReadyStream® system
compatibility
for use with ReadyStream®
compatibility
for use with ReadyStream® system
manufacturer/tradename
ReadyStream®
manufacturer/tradename
ReadyStream®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
ReadyStream®
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)