Fortfahren mit
RDHSTAND1
Ständer für Fernabgabevorrichtungen
For Direct-Q® and Synergy® remote systems
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.51
UNSPSC Code:
41104200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Direct-Q® UV, for use with Direct-Q®, for use with Synergy® UV, for use with Synergy®
General description
Wenn die vielseitige Abgabevorrichtung von diesem Ständer gehalten wird, kann sie in bis zu 2 m Entfernung von der Wasseraufbereitungseinheit auf einem Tisch platziert werden.
Application
Für Direct-Q® oder Synergy® Fernsysteme. Stellt eine Halterung zum Platzieren der Fernabgabevorrichtung auf einem Labortisch bereit.
Legal Information
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)