Fortfahren mit
PX1480
Kaliumhydroxid
pellets, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Caustic Potash, Aetzkali
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.11
UNSPSC Code:
12352305
EC Index Number:
215-181-3
MDL number:
Assay:
≥85.0%
Grade:
ACS reagent
Form:
pellets
Solubility:
1130 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
assay
≥85.0%
form
pellets
color
white to off-white
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
solubility
1130 g/L
anion traces
carbonate (K2CO3): ≤2.0%, chloride (Cl-): ≤0.01%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, Mg: ≤0.002%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.05%, Ni: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.001%
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay: 85.0% min
Calcium (Ca): 0.005% max
Chloride (Cl): 0.01% max
Color: White to off-white
Form: Pellets
Heavy Metals (by ICP-OES): 0.001% max
Iron (Fe): 0.001% max
Magnesium (Mg): 0.002% max
Nickel (Ni): 0.001% max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
Phosphate (PO4): 5ppm max
Potassium carbonate (K2CO3): 2.0% max
Sodium (Na): 0.05% max
Sulfate (SO4): 0.003% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumhydroxid
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)