Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KHC8H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.22
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
212-889-4
MDL number:
Assay:
99.95-100.05% dry basis
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
80 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
ACS reagent
Quality Segment
assay
99.95-100.05% dry basis
form
solid
impurities
≤0.002% Sulfur compounds (as S), ≤0.005% Insoluble matter
color
white
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
295-300 °C
solubility
80 g/L
anion traces
chloride (Cl-): 0.003%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Analysis Note
Assay (dried basis)99.95-100.05%Chlorine compounds (as Cl)0.003% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxSodium (Na)0.005% maxSulfur compounds (as S)0.002% maxpH of a 0.05 m solution at 25.0 ± 0.2°C4.00-4.02
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium Hydrogen Phthalate
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?