Merck
PR0GTXL0S1
Milli-Q
Progard® XL-Vorbehandlungspack
For optimal protection of the reverse osmosis (RO) membrane from tap water components
Synonym(e):
Progard® XL-S Vorbehandlungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
NACRES:
NB.85
Materialien
EPDM rubber cartridge
carbon cartridge (activated)
polypropylene and polyethylene cartridge
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Progard®
Parameter
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
H × B × T
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<1 ppm
Fitting
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Allgemeine Beschreibung
Das Progard® XL-S-Vorbehandlungspack entfernt große Partikel, organische Verbindungen und freies Chlor aus Leitungswasser. Es schützt die Umkehrosmose-Membran vor Verkalkung, organischem Fouling und Chloroxidation.
Das Vorbehandlungspack umfasst eine Vorfiltration zum Entfernen von Partikeln, Aktivkohle zum Entfernen von Chlor und ein Anti-Kalk-Mittel zum minimieren des Risikos von Kalkablagerungen.
Für den Gebrauch mit größeren RiOs, Elix® und AFS® E Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Das Pack schützt die Umkehrosmose-Membran vor Schäden und bewahrt ihre gute Leistung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Polyphosphat bietet Schutz vor Kalkablagerungen.
  • Die silberimprägnierte Aktivkohle reduziert freies Chlor und dient als bakteriostatischer Schutz.
  • Die Tiefenfiltration entfernt Partikel und Kolloide.
  • e-Sure-Tag mit RFID-Technologie für sofortige Erkennbarkeit der Packungsparameter, automatische Archivierung von Packungsparametern und vollständige Nachverfolgbarkeit.
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany