Fortfahren mit
PHCC3BEADS
Scepter 3.0 Test-Bead-Fläschchen
Synonym(e):
Cell Counting Beads
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.56
UNSPSC Code:
41131501
€ 178,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
quality
200
packaging
pkg of 5 mL
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
11 μm
compatibility
Scepter
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Scepter 3.0 Test-Beads können zum Beurteilen des Scepter 3.0 Zellzählers verwendet werden
Application
Ersetzt PHCCBEADSForschungskategorieZellkultur
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHCC340250PHCC340500PHCC360250
compatibility
Scepter
compatibility
Scepter for use with cells sized 5.0–15.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
compatibility
Scepter for use with cells sized 5.0–15.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
compatibility
Scepter, for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
packaging
pkg of 5 mL
packaging
pkg of 250 ea
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 250 ea
storage temp.
2-8°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
Scepter
quality
200
quality
-
quality
-
quality
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1