Merck
PCYTMG-23K-13PX
Millipore
MILLIPLEX® Schweine-Zytokin/Chemokin vorgemischter magnetischer Bead-Panel – Immunologie-Multiplex-Assay
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in porcine serum, plasma and cell culture samples.
Synonym(e):
luminex porcine cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex porcine pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore porcine inflammation multiplex kit, porcine interleukin immunoassay panel
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
pig
Hersteller/Markenname
Milliplex®
assay range
accuracy: 92-103%
standard curve range: 0.005-20 ng/mL
(IL-1α)
standard curve range: 0.012-50 ng/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.024-100 ng/mL
(GM-CSF, IL-1ra, IL-2, IL-6, IL-10, IL-12, IL-18 & TNFα)
standard curve range: 0.061-250 ng/mL
(IL-4)
standard curve range: 0.122-500 ng/mL
(IFNγ & IL-1β)
Methode(n)
multiplexing: suitable
Kompatibilität
configured for Premixed
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex xMAP)
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu Menschen in Bezug auf Herzgröße, Blutflussrate, Haut, Leberenzyme und Knochenheilung haben Schweinemodelle viele Modelle von Hunden und nichtmenschlichen Primaten in zahlreichen Forschungsbereichen wie Herz-Kreislauf, Toxikologie, Pharmakologie, Alterung und Knochen ersetzt. „Minischweine“, die dazu gezüchtet werden, eine ähnliche Herzgröße und -funktion, wie bei Menschen zu erhalten und die altern, ohne zu groß zu werden, wurden für präklinische oder generationsübergreifende Langzeitstudien eingesetzt, die in vergleichsweise kurzer Zeit durchgeführt werden können.
Der MILLIPLEX® Schweine-Zytokin/Chemokin-Panel kann für die gleichzeitige Quantifizierung aller der folgenden Analyten in Schweine-Gewebe-/Zelllysat und -Kulturüberstandsproben sowie Serum- oder Plasmaproben eingesetzt werden. GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1ra, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18 und TNFα. Dieses Kit nutzt ein 96-Well-Format, enthält einen lyophilisierten Standardcocktail, zwei interne Assay-Qualitätskontrollen und kann bis zu 38 Proben in doppelter Ausführung messen.
Die Luminex® xMAP® Plattform verwendet ein Immunoassay-Format mit magnetischen Beads für ideale Geschwindigkeit und Empfindlichkeit, um mehrere Analyten gleichzeitig zu quantifizieren, was die Produktivität erheblich erhöht und gleichzeitig wertvolles Probenvolumen spart.
Paneltyp: Zytokine/Chemokine
Spezifität
Die Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und allen anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder vernachlässigbar.
Anwendung
  • Analyten: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12, IL-18, TNF-α
  • Empfohlener Probentyp: Serum, Plasma oder Zell-/Gewebekulturüberstände oder -lysate
  • Empfohlene Probenverdünnung: 25 μl unverdünntes Serum oder Plasma je Well; Zell-/Gewebekulturproben können eine Verdünnung in geeignetem Kontrollmedium erfordern.
  • HINWEIS: Bei Proben mit besonders hohem Lipidgehalt können zusätzliches Zentrifugieren und Aufmerksamkeit erforderlich sein.
  • Assay-Laufzeit: Über Nacht (16–18 Stunden) bei 2–8 °C.
  • Forschungskategorie: Entzündung & Immunologie
Verpackung
Praktische vorgemischte Beads.
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kit-Komponenten beträgt 2–8 °C.
Sonstige Hinweise
Sensitivität: Die Sensitivitäten der einzelnen Biomarker sind dem Kitprotokoll zu entnehmen.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Song-Song Xu et al.
Frontiers in nutrition, 9, 807118-807118 (2022-03-15)
The diet-induced gut microbiota dysbiosis has been suggested as a major risk factor for atherothrombosis, however, the detailed mechanism linking these conditions is yet to be fully understood. We established a long-term excessive-energy diet-induced metabolic syndrome (MetS) inbred Wuzhishan minipig
Lorena Padilla et al.
Biology, 9(5) (2020-05-24)
The concentrations of cytokines in seminal plasma (SP) fluctuate over time in healthy males, weakening their practical usefulness as diagnostic tools. This study evaluated the relevance of intra-male variability in SP cytokines and to what extent the period of the
Iliya Shulman et al.
Biology, 10(2) (2021-01-28)
Peripheral blood presents an available source of cells for both fundamental research and clinical use. In our study, we have evaluated the therapeutic potential of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) excluding the preliminary sorting or mobilization of peripheral blood stem
Cristina A Martinez et al.
Biology, 10(2) (2021-03-07)
Seminal plasma (SP) in the female genital tract induces changes that affect multiple reproductive processes. One of the active components in SP is the transforming growth factor β1 (TGF-β1), which has major roles in embryo development and pregnancy. Embryo transfer
Inmaculada Parrilla et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(11) (2020-11-08)
In the context of porcine embryo transfer (ET) technology, understanding the tightly regulated local uterine immune environment is crucial to achieve an adequate interaction between the transferred embryos and the receiving endometrium. However, information is limited on the uterine immune