Fortfahren mit
PCC030C05
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
pore size 30 kDa, C Screen, filtration area 0.5 m²
Synonym(e):
Pellicon® Kapsel mit Ultracel® Membran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104903
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pellicon® Kapsel mit Ultracel® Membran, Feed: 3/4" Sanitary Flange Retentate: 3/4" Sanitary Flange Permeate: 3/4" Sanitary Flange
Quality Segment
material
EPDM rubber seal, PPO/PS blend (core), PPO/PS blend housing, TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, epoxy adhesive, polyester screen, polypropylene screen, polyurethane adhesive
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
Pellicon®
storage condition
room temperature (15-30°C)
parameter
4-8 L/min-m2 flow rate (feed), 50 psi max. transmembrane pressure (3.5 bar) at 4-30 °C (forward), 80 psi max. inlet pressure (5.5 bar) at 4-30 °C
technique(s)
ultrafiltration: suitable
L
35.3 cm (13.9 in.)
diam.
5.7 cm (2.3 in.)
filtration area
0.5 m2
screen size
, Type C screen (coarse screen)
volume
107 mL , in feed channel, 143 mL , in permeate channel
impurities
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
matrix
Ultracel®
pore size
30 kDa
pH
2-13
fitting
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (feed), 3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (permeate), 3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (retentate)
General description
Die Pellicon® Kapsel ist die erste ihrer Art - ein echtes Einweg-TFF-Produkt, das in wenigen Minuten einsatzbereit ist. Das Format benötigt keinen Halter und ist als eigenständige Einheit einfach zu verwenden. Es wird durch Bestrahlung sterilisiert geliefert.
Application
Konzentrierung, Diafiltration, Pufferaustausch, Proteinaufreinigung
Features and Benefits
Plug-and-Play, Design ohne Halter – einfach zu installieren, sicher zu entfernen
Gammasterilisiert und frei von Konservierungsmitteln – einsatzbereit in wenigen Minuten
Echtes Einwegprodukt, abgeschlossene Kapsel – schnell, sicher und flexibler Batch-Turnaround
Bewährte Ultracel®-Membran und Sieb vom Typ C – hohe Rückgewinnung, ausgezeichneter Massentransfer, Lösungsmittelresistenz
Pellicon® TFF bewährte Leistung – echte lineare Skalierbarkeit innerhalb der Pellicon® TFF Familien
Packaging
Ein Schaumstoffbeutel wird über die Endkappen an beiden Enden der Kapsel aufgesteckt und die Kapsel dann doppelt in Beutel verpackt und vakuumversiegelt. Die doppelt in Beutel eingepackte Kapsel wird dann auf eine Platte gelegt und einzeln verpackt.
Other Notes
Das Emprove® Programm ergänzt das Produktportfolio durch
Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung der Anforderungen für Qualifizierung, Risikobewertung und Prozessoptimierung.
Konsolidierung der produktspezifischen Testung sowie von Qualitäts- und regulatorischen Informationen, um die Einhaltung der Anforderungen zu vereinfachen.
Praktischer Zugang jederzeit (24/7) zu den neuesten Produktinformationen.
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practices) entspricht.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PCC300C05PCC030C01PCC100C05
description
Feed: 3/4" Sanitary Flange Retentate: 3/4" Sanitary Flange Permeate: 3/4" Sanitary Flange
description
Feed: 3/4" Sanitary Flange Retentate: 3/4" Sanitary Flange Permeate: 3/4" Sanitary Flange
description
Feed: 3/4" Sanitary Flange Retentate: 3/4" Sanitary Flange Permeate: 3/4" Sanitary Flange
description
Feed: 3/4" Sanitary Flange Retentate: 3/4" Sanitary Flange Permeate: 3/4" Sanitary Flange
pore size
30 kDa
pore size
300 kDa
pore size
30 kDa
pore size
100 kDa
filtration area
0.5 m2
filtration area
0.5 m2
filtration area
0.1 m2
filtration area
0.5 m2
technique(s)
ultrafiltration: suitable
technique(s)
ultrafiltration: suitable
technique(s)
ultrafiltration: suitable
technique(s)
ultrafiltration: suitable
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
volume
107 mL , in feed channel, 143 mL , in permeate channel
volume
119 mL , in feed channel, 128 mL , in permeate channel
volume
26 mL , in feed channel, 62 mL , in permeate channel
volume
118 mL , in feed channel, 133 mL , in permeate channel
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
Still not finding the right product?
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung