PBQK06210
PES-Membranfilter, 50 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
Synonym(e):
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 50 kDa NMW
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Biomax®
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Durchmesser
63.5 mm
Filterdurchm.
63.5 mm
Filtrationsfläche
28.7 cm2
Porengröße
50 kDa NMWCO
Versandbedingung
ambient
WGK
WGK 1