PBGC10205
Biomax®-Ultrafiltrationsmembran
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
Qualitätsniveau
Filtrationsfläche
400 cm2
Membran L × B
20 cm × 20 cm
Matrix
Biomax®
Porengröße
10 kDa NMWCO
Anwendung(en)
industrial qc (particle separation)
Versandbedingung
ambient
WGK
WGK 1
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.