Fortfahren mit
P2PLACC25
Pellicon® 2 Maxi Cassette Media: 1 kDa
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 2.5 m2
Synonym(e):
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module PLAC C 2.5 m2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031623
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pellicon® 2 Maxi Cassette Media: 1 kDa, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 2.5 m2
Quality Segment
product line
Pellicon®
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
H
7.6 cm (3 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)