Fortfahren mit
OX0101
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
suitable for HPLC
Synonym(e):
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate, Octanesulfonic Acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7SO3Na · H2O
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
226-195-4
MDL number:
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC.O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
OX0101-3 100g Poly Bottle
HPLC
Application
HPLC
Ion Pair Reagent
Analysis Note
Color: White
Form: Solid
Purity: 99% min
Solubility in water (5% w/v): To pass test
UV Abs. at 210 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 254 nm: 0.06AU max
UV Abs. at 280 nm: 0.06AU max
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)