Wichtige Dokumente
NA18
Sigma-Aldrich
Anti-Replication Protein A (Ab-2) Mouse mAb (RPA34-19)
This Anti-Replication Protein A (Ab-2) Mouse mAb (RPA34-19) is validated for use in Immunoblotting IF IP Paraffin Sections for the detection of Replication Protein A (Ab-2).
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable