Fortfahren mit
MXRPWRSPCN
Milliflex® Rapid System 2.0 power supply
Milliflex Oasis pumppower supply for China, for use with the Milliflex Rapid 2.0 Detection Tower or the Milliflex Rapid 2.0 Autospray Station
Synonym(e):
Milliflex® Rapid System 2.0 power supply
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
JA.13
UNSPSC Code:
41122409
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with the Milliflex Rapid 2.0 Detection Tower or the Milliflex Rapid 2.0 Autospray Station
General description
The Milliflex® Rapid System 2.0 is an automated solution for the rapid detection, response and resolution of microbial contamination in filterable samples throughout the manufacturing process. Milliflex® Rapid System 2.0 power supply is set with of European standard with 100 - 240 V, 50/60 enables efficient functioning of the Milliflex Rapid 2.0 Detection Tower or the Milliflex Rapid 2.0 Autospray Station.
Application
Milliflex® Rapid System 2.0 finds its application in sterility testing and bioburden testing for Pharmaceutical Products Analysis.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)