Fortfahren mit
MXRPBLRST
Milliflex® Rapid-Reagenzienkit
Pharmaceutical Products Analysis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.85
eCl@ss:
32160606
Technique(s):
Rapid Sterility Testing: suitable
Shipped in:
wet ice
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
Milliflex® Rapid
shipped in
wet ice
General description
Als integraler Bestandteil des Milliflex Rapid Detektions- und Keimzahlbestimmungssystem trägt die Milliflex Rapid AutoSpray-Einheit zum Nachweis lebender Mikroorganismen zwei Reagenzien in gleicher Menge auf eine Membranoberfläche auf.
Mit einem bewährten vorkonfigurierten automatisierten Programm gewährleistet die AutoSpray-Einheit reproduzierbare Ergebnisse bei jedem einzelnen Test. Die Reagenzapplikation erfolgt durch eine Vorwärts-Rückwärts-Schwenkbewegung des Filterhalters unter dem kalibrierten Glaszerstäuber.
Mit einem bewährten vorkonfigurierten automatisierten Programm gewährleistet die AutoSpray-Einheit reproduzierbare Ergebnisse bei jedem einzelnen Test. Die Reagenzapplikation erfolgt durch eine Vorwärts-Rückwärts-Schwenkbewegung des Filterhalters unter dem kalibrierten Glaszerstäuber.
Mit einem bewährten vorkonfigurierten automatischen Programm gewährleistet die AutoSpray-Einheit reproduzierbare Ergebnisse bei jedem einzelnen Test. Die Reagenzapplikation erfolgt durch eine Vorwärts-Rückwärts-Schwenkbewegung des Filterhalters unter dem kalibrierten Glaszerstäuber.
Mit einem bewährten vorkonfigurierten automatisierten Programm gewährleistet die AutoSpray-Einheit reproduzierbare Ergebnisse bei jedem einzelnen Test. Die Reagenzapplikation erfolgt durch eine Vorwärts-Rückwärts-Schwenkbewegung des Filterhalters unter dem kalibrierten Glaszerstäuber.
Mit Quetschventilen wird sichergestellt, dass bei jedem Zyklus das gleiche Reagenzvolumen abgegeben wird. Ein interner Kompressor ermöglicht den autonomen Betrieb, weshalb keine zusätzliche Ausrüstung benötigt wird.
Im automatischen Sprühmodus gibt die AutoSpray-Einheit beide Reagenzien auf Knopfdruck innerhalb von 90 Sekunden ab.
Auf dem Bedienfeld können Analysten einen Vorgang starten, indem sie den Vorgang einfach aus einer vorgegebenen Liste auswählen.
Analysis Note
Ziel-Mikroorganismen: Gesamtzahl aerober Mikroorganismen
Pseudomonas-Arten
Hefe und Schimmel
Other Notes
Enthält: ATP-Trennmittel, 2 Flaschen
Biolumineszierendes Reagenz, 2 Flaschen
Rekonstitutionspuffer, steril, 2 Flaschen
2 Spritzen
5 Luer-Lock -Verschlusskappen
6 Fläschchen-Adapter
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MXRP2SPRKTMXRPCLKT1MXQREAG48
description
Pharmaceutical Products Analysis
description
Rapid detection,response and resolution of microbial contamination
description
For 20 cleanings and 2 decontaminations
description
pkg of 48 tests, suitable for bioburden testing
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
-
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex® Quantum
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
-
input
-
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 48 tests
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)